Learn More
E-Cadherin / CD324 Mouse, Clone: 4A2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 999-MSM4-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15961318
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
E-Cadherin / CD324
Cell Surface
4A2
Unconjugated
NP_001304114
Mouse
120-80kDa (Mature) ;135kDa (Precursor)
Protein A/G Purified
RUO
999
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CDH1
Recombinant human full-length E-Cadherin protein
LS174T, Raji, HT29, SK-BR3 cells. Prostate or Colon carcinomas.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.