Learn More
3M™ E-A-R™ Ultrafit Gehörschutzstöpsel
UltraFit gelbe Ohrstöpsel mit Kabel zum Schutz vor moderaten Geräuschpegeln
147.00 CHF - 803.33 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gehörschutzstöpsel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Rauschunterdrückung (NRR) Material Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Rauschunterdrückung (NRR) Material Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12602565
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000038199
Gelb, Blau 32 db Elastomer-Polymer 50/Pckg.
149.00 CHF
50 Paare
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11709315
Unterlagen ansehen
3M™
7000103863
Gelb 20 db Thermoplastisches Elastomer 50/Pckg. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15367526
Unterlagen ansehen
3M™
7000103862
Grün 14 db Silicone Rubber 200/Pk. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12642615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000103745
Gelb, Blau 32 db TPE 50/Pckg.
147.00 CHF
50 Paare
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
UltraFit 20, gelb, mit Band, SNR 20 dBA (Paare). Der 3M™ E-A-R™ UltraFit Ohrstöpsel ist ideal für den Einsatz bei moderaten Geräuschpegeln (83 bis 93 dBA) geeignet. Korrekt auf den Geräuschpegel abgestimmt, ermöglichen sie, Gespräche und Hintergrundmusik zu hören. Gleichzeitig schützen sie den Benutzer vor Hörschäden.
  • Feuchtigkeitsbeständig und mit anderen PSA kompatibel
  • Dies sind wiederverwendbare Ohrstöpsel, die nicht eingerollt werden müssen
  • Geringes Gewicht (185 g):
  • Dämmwert (SNR) 20 dBA
Spezifikation
Spezifikation
Gehörschutzstöpsel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Ultrafit Gehörschutzstöpsel