Learn More
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel
Bietet ausgezeichneten Gehörschutz und Komfort über den ganzen Tag. 3M E-A-R Classic Gehörschutzstöpsel für 28 oder 29 dB.
73.45 CHF - 121.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Rauschunterdrückung (NRR) | 28db |
Produkttyp | Classic Gehörschutzstöpsel |
Modell | Roll-down |
Produktcode | Marke | Corded | Rauschunterdrückung (NRR) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Corded | Rauschunterdrückung (NRR) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12354749
|
3M™
7000052844 |
Mit Trageband | 28db |
121.00 CHF
200 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12344749
|
3M™
7000038198 |
Uncorded | 28db |
73.45 CHF
250 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Der weiche, energieaufnehmende Polymerschaum gewährleistet den ganzen Tag über ein bequemes Tragegefühl sowie hervorragenden Gehörschutz. Optimal für den Einsatz an Orten mit hoher Geräuschentwicklung bei der Arbeit oder in der Freizeit.- Der feste Werkstoff mit langsamer Rückformung sorgt für eine guten Sitz
- Die spezielle zylindrische Form passt sich den meisten Ohrkanälen an und gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung
- Der geringe Ausgleichsdruck verhindert einen zu starken Druck im Ohrkanal und fördert so ein angenehmes Tragegefühl
- Die Einheitsgröße eignet sich für die meisten Anwender
- Herausragende Schalldämmungseigenschaften
- Hoher Tragekomfort dank Schweiß- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Optimal für den Einsatz in warmen und feuchten Umgebungen
Spezifikation
Gelb | |
28db | |
Roll-down |
CE-Kennzeichnung | |
Classic Gehörschutzstöpsel |