Learn More
Tocris Bioscience™ E 64
Potent and irreversible cysteine protease inhibitor
265.00 CHF - 1020.00 CHF
Spezifikation
Reinheit >98%
Produkttyp E 64
Molekulargewicht 357.41
Hemmstoffe E 64
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18745999
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
5208/10
10 mg
265.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18790288
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
5208/50
50 mg
1020.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent and irreversible cysteine protease inhibitor (IC50 values are 1.4, 2.5 and 4.1 nM for cathepsin K, L and S respectively. Also inhibits papain, calpain, cathepsin B and cathepsin H. Has no effect on serine proteases. Reduces HSC-3 tongue cancer cell invasion and induces oxidative stress and apoptosis in filarial parasites. Also inhibits autophagy-associated lysosomal degradation in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
E 64
357.41
E 64
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ E 64