Learn More
E)-1-Hexen-1,2-Diboronsäure-bis(Pinacol)-Ester, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11315465
E)-1-Hexen-1,2-Diboronsäure-bis(Pinacol)-Ester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11315465
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11315465
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19650.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 185427-48-9
Summenformel C18H34B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 336.09
MDL-Nummer MFCD03093898,MFCD03093898
InChI-Schlüssel SACOFNGKSPZAFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym e-1-hexene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1e-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-ene, z-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-hexene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1z-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-z-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 6026893
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(Z)-1-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)hex-1-en-2-yl]-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CCCCC(=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Dichte 0.954
Siedepunkt 102°C to 104°C (0.08 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 1 g
Beilstein 7768251
Formelmasse 336.09
Reinheit (%) 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
E)-1-Hexen-1,2-Diboronsäure-bis(Pinacol)-Ester, 98 %, Thermo Scientific™ >