Learn More
Dysprosiumpulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dysprosium powder |
Farbe | Silber |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Netzgröße | −200 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Form | Pulver |
Name des Produkts
Dysprosiumpulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur