Learn More
Dysprosiumstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dysprosium pieces |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3178 |
Menge | 10 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dysprosium pieces
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Dysprosiumstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur