Learn More
Dysprosium(III)-Perchlorathexahydrat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN3211 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 568.94 (460.85 Anhydrous) |
Güte | Reagenz |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
Geruch | Geruchsneutral |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P12K045 | Analysenzertifikat | 25/03/2024 | 040574.NA |
G29H30 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040574.NA,040577.NA |
E27N37 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040574.NA,040577.NA |
E20X042 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040574.NA,040577.NA |
H07S017 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040574.NA,040577.NA |
Sicherheit und Handhabung
- Dysprosium perchlorate, 50% in water
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Perchloric acid, dysprosium(3+) salt, hexahydrate