Learn More
Dysprosium(III)-nitratpentahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
169.00 CHF - 603.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10031-49-9 |
---|---|
Summenformel | DyH10N3O14 |
Molekulargewicht (g/mol) | 438.59 |
MDL-Nummer | MFCD00149683 |
InChI-Schlüssel | NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate |
SMILES | O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11301069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011315.14 |
25 g |
169.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11311069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011315.22 |
100 g |
603.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dysprosium(III) nitrate is used for catalysts. It is used in the preparation of dysprosium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10031-49-9 | |
438.59 | |
NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
DyH10N3O14 | |
MFCD00149683 | |
dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate |
Spezifikation
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate | |
10031-49-9 | |
3 | |
(REO) | |
MFCD00149683 | |
14,3482 | |
NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N | |
dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate | |
438.59 (348.51 Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroskopisch |
88.6°C | |
Creme bis Gelb | |
Kristalline Aggregate | |
DyH10N3O14 | |
UN1477 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
438.59 | |
99.99% | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H272-H315-H319-H335
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRATE, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-410-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern