Learn More
Dysprosium(III)-jodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
215.00 CHF - 1457.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 15474-63-2
Summenformel DyI3
Molekulargewicht (g/mol) 543.213
MDL-Nummer MFCD00016072
InChI-Schlüssel RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous
PubChem CID 84931
IUPAC-Name Dysprosium(3+);triiodid
SMILES [I-].[I-].[I-].[Dy+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11353877
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035693.03
1 g
215.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11343877
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035693.06
5 g
928.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11363877
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035693.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H334-H317
Kann bei Einatmen Allergien, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
Gehäuse H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 239-493-4
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Dysprosium(III)-jodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals