Learn More
Dysprosium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376908
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376908
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11376908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013656.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13569-80-7
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous is used for vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13569-80-7
MDL-Nummer MFCD00016071
Spezifikation
Siedepunkt 2200°C
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1360°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalliner Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.5
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.5 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP11L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number013656.14,013656.22
ChargennummerS06K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number013656.14,013656.22
Chargennummer61400932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013656.14,013656.22
ChargennummerD25M18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013656.14,013656.22
ChargennummerI16Z046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number013656.14,013656.22
Name des Produkts
Dysprosium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >