Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-BC26 Heizthermostat
Für interne und externe Anwendungen, ausgestattet mit geschlossenen Badetanks. Gut isolierte Tanks besitzen Kühlschlange zur Gegenkühlung. Integriertes Ablaufventil ermöglicht sicheres und sauberes Entleeren des Tanks.
4005.00 CHF - 4460.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 19 bis 26 l |
---|---|
Flussrate | 8 bis 23 l/min |
Display | 3,5 in. TFT-Display |
Externe Umwälzung | Ja |
Eigenschaften | Umwälzthermostat |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15930267
|
JULABO™
9021526 |
Schnittstelle nicht enthalten |
4005.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15940267
|
JULABO™
9021526.A |
Analogschnittstelle |
4460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15950267
|
JULABO™
9021526.D |
RS232-Schnittstelle |
4290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Geeignet für interne und externe Anwendungen
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
- Badetank mit hochwertiger Wärmedämmung
Spezifikation
19 bis 26 l | |
3,5 in. TFT-Display | |
Umwälzthermostat | |
DYNEO™ DD-BC26 | |
20°C bis 200°C | |
26 x 35 / 20 cm | |
18,7 kg |
8 bis 23 l/min | |
Ja | |
2 kW | |
0,1 bis 0,6 bar | |
±0,01°C | |
39 x 62 x 48 | |
200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ DYNEO™ DD-BC26 Heizthermostat