missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ DYNEO™ DD-601 F Kühl-/Heizthermostat

Umwälzthermostate haben einen großen Arbeitstemperaturbereich. Umwälzpumpen für Kühlbäder eignen sich sowohl für interne als auch für externe Anwendungen. Die Pumpenleistung beträgt 22 l/min bei einem Druck von 0,6 bar. Die Kühlmaschinen arbeiten auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis +40 °C präzise und zuverlässig

Marke:  JULABO™ 9021705.A

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15970277

  • 7480.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Leistungsstarke Kühlmaschinen
  • Geeignet für interne und externe Anwendungen
  • Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
  • Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
  • Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
  • Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
Spezifikation

Spezifikation

Kälte-/Heizungsumwälzpumpe
0,6 kW
3,5 in. TFT-Display
Analogschnittstelle
0,1 bis 0,6 bar
36 x 46 x 74 cm
38,2 kg
8 bis 10 l
8 bis 23 l/min
2 kW
DYNEO™ DD-601F
-35°C bis 200°C
20 cm
100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
JULABO™ DYNEO™ DD-601 F Kühl-/Heizthermostat > Im Lieferumfang enthalten: Analogschnittstelle

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt