Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-600 F Kühl-/Heizthermostat
Neue Temperaturregelungstechnologie für anspruchsvolle Anwendungen
Marke: JULABO™ 9021704.A
Beschreibung
DYNEO™ DD Umwälzpumpen für Kühlbäder haben einen weiten Arbeitstemperaturbereich. Umwälzpumpen für Kühlbäder eignen sich sowohl für interne als auch für externe Anwendungen. Die mehrsprachige 3,5-Zoll-Farbanzeige und der einzigartige Drehknopf sorgen für eine einfache und intuitive Anwendung. Die Pumpenleistung beträgt 22 l/min bei einem Druck von 0,6 bar. Die Kühlmaschinen arbeiten auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis +40 °C präzise und zuverlässig
Vorteile:
- Leistungsstarke Kühlmaschinen
- Geeignet für interne und externe Anwendungen
- Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
- RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
Technische Daten:
- Arbeitstemperaturbereich: -35 bis +200 °C
- Temperaturregelung: PID
- Temperaturstabilität: ± 0,01
- Temperaturanzeige: 3,5 Zoll-TFT-Display
- Einstellung/Auflösung der Anzeige: 0,01 °C
- Digitale Schnittstellen: USB
- Kühlkompressor: Luft
- Pumpenleistung Fließrate (l/min): 8 – 23
- Pumpenleistung Fließdruck (psi): 1,5 bis 8,7
- Badöffnung/Badtiefe (B x L/T Zoll): 5,1 x 5,9 / 5,9
- Pumpenanschlüsse: M16x1
- Durchmesser der Schlauchtüllen (Innendurchmesser/mm): 8 /12
- Füllvolumen (Liter): 5 bis 7.5
- Kältemittel Stufe 1: R452A
- Füllmenge Kältemittel Stufe 1 (g): 150
- Kohlendioxid-Äquivalenzstufe 1 (t): 0,321
- Umgebungstemperatur 5-40 °C
- Abmessungen B x L x H (Zoll): 17,3 x 16,1/17,3
- Gewicht: 54,5 lb
- Badabdeckung: integriert
Spezifikation
Kälte-/Heizungsumwälzpumpe | |
0,6 kW | |
3,5 in. TFT-Display | |
Analogschnittstelle | |
0,1 bis 0,6 bar | |
33 x 47 x 69 cm | |
35,7 kg |
5 bis 7,5 l | |
8 bis 23 l/min | |
2 kW | |
DYNEO™ DD-600F | |
-35°C bis 200°C | |
15 cm | |
100 V/50 – 60 Hz, 115 V/60 Hz, 200 – 230 V/50 – 60 Hz |