Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-200 F Kühl-/Heizthermostat
Umwälzthermostate haben einen großen Arbeitstemperaturbereich. Geeignet für interne und externe Anwendungen. Die Pumpenleistung beträgt 22 l/min bei einem Druck von 0,6 bar. Die Kühlmaschinen arbeiten auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis +40 °C präzise und zuverlässig
4935.00 CHF - 5390.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Kälte-/Heizungsumwälzpumpe |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 3 bis 4 l |
Kühlleistung | 0,2 kW |
Flussrate | 8 bis 23 l/min |
Display | 3,5 in. TFT-Display |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15960267
|
JULABO™
9021701 |
Schnittstelle nicht enthalten |
4935.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970267
|
JULABO™
9021701.A |
Analogschnittstelle |
5390.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15980267
|
JULABO™
9021701.D |
RS232-Schnittstelle |
5215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Leistungsstarke Kühlmaschinen
- Geeignet für interne und externe Anwendungen
- Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
- RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
Spezifikation
Kälte-/Heizungsumwälzpumpe | |
0,2 kW | |
3,5 in. TFT-Display | |
DYNEO™ DD-200F | |
-20°C bis 200°C | |
23 x 39 x 65 cm | |
230 V/50-60 Hz, 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz |
3 bis 4 l | |
8 bis 23 l/min | |
2 kW | |
0,1 bis 0,6 bar | |
±0,01°C | |
15 cm |