missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-200 F Kühl-/Heizthermostat
Umwälzthermostate haben einen großen Arbeitstemperaturbereich. Geeignet für interne und externe Anwendungen. Die Pumpenleistung beträgt 22 l/min bei einem Druck von 0,6 bar. Die Kühlmaschinen arbeiten auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis +40 °C präzise und zuverlässig
Marke: JULABO™ 9021701.A
4992.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leistungsstarke Kühlmaschinen
- Geeignet für interne und externe Anwendungen
- Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
- RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
Spezifikation
Kälte-/Heizungsumwälzpumpe | |
0,2 kW | |
3,5 in. TFT-Display | |
Analoge Schnittstelle | |
0,1 bis 0,6 bar | |
±0,01°C | |
15 cm |
3 bis 4 l | |
8 bis 23 l/min | |
2 kW | |
DYNEO™ DD-200F | |
-20°C bis 200°C | |
23 x 39 x 65 cm | |
230 V/50-60 Hz, 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz |