Learn More
Thermo Scientific™ DyNAzyme™ EXT DNA-Polymerase
Handle demanding reaction conditions without time-consuming optimization with this versatile and easy-to-use enzyme, Thermo Scientific™ DyNAzyme™ EXT DNA Polymerase.
Marke: Thermo Scientific™ F505L
Beschreibung
Thermo Scientific™ DyNAzyme™ EXT DNA Polymerase is a versatile and easy-to-use enzyme especially suited for handling demanding reaction conditions without time-consuming optimization
Thermo Scientific DyNAzyme I DNA Polymerase ist eine native thermostabile DNA-Polymerase von Thermus brockianus.Thermo Scientific DyNAzyme II DNA Polymerase ist ein rekombinantes Enzym abstammend von Thermus brockianus. Sie hat eine höhere Thermostabilität, verbesserte DMSO-Toleranz und ist ideal für Routine-PCR-Anwendungen.
Thermo Scientific DyNAzyme EXT DNA Polymerase ist eine optimierte Mischung von DyNAzyme II DNA Polymerase und einem Proofreading-Enzym, die Templatesbis zu 40 kb in langen PCR-Reaktionen amplifizieren kann.
Hersteller: F-505L Art.-Nr.
Beschreibung: DyNAzyme EXT DNA Polymerase
Menge: 1000 U (1 U/uL)
Spezifikation
10x optimierter DyNAzyme EXT Puffer, 10x Mg2+-freier DyNAzyme EXT Puffer, 50 mM MgCl2-Lösung, DMSO. Der optimierte DyNAzyme EXT Puffer enthält 1.5 mM MgCl2 in der finalen 1x Konzentration. Empfohlene Lagertemperatur - 20 °C. Haltbar ein Jahr ab Assay-Datum. | |
DyNAzyme EXT DNA-Polymerase | |
200 U (1 U/µl) | |
Microarray Analysis |