Learn More
Dynasore, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Dynasore is a non-competitive reversible inhibitor of dynamin 1, dynamin 2 and mitochondrial dynamin (Drp1) GTPase activity. Dynasore blocks endocytic pathways dependent on dynamin and inhibits cell spreading and migration of BSC1 cells. Dynasore attenuates motor symptoms in an animal model of Parkinson's disease and in a cellular model of Alzheimer's disease it reduces tau protein aggregation and internalization.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dynamin Inhibitors |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 322.32 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dynasore, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur