Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Burgundy Occupational Slip On O1 ESD
Burgundy slip-on occupational shoes with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
Marke: ABEBA™ 37374/41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Atmungsaktive, leichte Arbeitsslipper
- Entspricht EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Gute Dämpfung
- Stoßdämpfung im Fersenbereich
- Weinrotes, atmungsaktives Strickmaterial
- Doppeltes elastisches Bandanpasssystem
- Austauschbare aktive Medifit Einlegesohle
Spezifikation
Weinrot | |
41 | |
Unisex | |
Wasserabweisend |
Strickmaterial | |
Entspricht EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD-Klimaklasse 1 gemäß EN 61340 | |
Aufsteckbar | |
O1 SRC ESD |