Learn More
ABEBA™ Dynamic Anthracite Occupational Clogs Ob ESD
Anthracite dynamic occupational clogs with non-foldable heel strap, replaceable active comfort insole, slip resistant TPU outsole
Marke: ABEBA™ 37328/40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Atmungsaktive, leichte, bequeme Arbeitsclogs
- Entspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Gute Dämpfung
- Stoßdämpfung im Fersenbereich
- Wasser abweisendes, anthrazitfarbenes Strickmaterial
- Nicht klappbarer Fersenriemen, verstellbar
- Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Anthrazit | |
40 | |
Unisex | |
Wasserfest |
Strickmaterial | |
Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1, konform mit EN ISO 20347: 2012 OB SRC | |
Clogs | |
OB SRC ESD |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Dynamic Anthracite Occupational Clogs Ob ESD > Größe: 40
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur