Learn More
Abeba™ Dynamic 37315 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
69.25 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Farbe Schwarz
Material Leder
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15640878
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/35
35
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15650878
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/36
36
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15660878
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/37
37
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15670878
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/38
38
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15680878
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/39
39
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15690878
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/40
40
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15600888
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/41
41
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15610888
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/42
42
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15620888
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/43
43
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15630888
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/44
44
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15640888
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/45
45
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15650888
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/46
46
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15660888
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/47
47
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15670888
Unterlagen ansehen
Abeba™
37315/48
48
69.25 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Glattleder
  • Schwarz/braun
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Leder
Polyurethan
Schwarz
Rutschfest
37315
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications