Learn More
Abeba™ Dynamic 37315 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke: Abeba™ 37315/37
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glattleder
- Schwarz/braun
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
37315 |
Schwarz | |
37 | |
Polyurethan |