Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-96 Bottom Magnet
96-Well Magnet optimiert für die Verwendung mit Dynabeads
Marke:  Invitrogen™ 12332D
1011.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
906.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10130635
  • 1208.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Ein Magnet
Beschreibung
Beschreibung
Der Magnet zieht Beads an den Boden jedes Wells. Kompatibel mit PCR-Streifen und 96-Well-Platten (200 μl), ohne Rand und mit Halbrand, und ersetzt Dynal MPC-96B. Bei Verwendung in Kombination mit dem DynaMag-96 Seitenmagnet auf einer Automatisierungsplattform ermöglichen die beiden Magnete einen signifikanten Volumenwechsel im Rahmen eines Arbeitsablaufs.
  • Hohe Waschvolumen: DynaMag-96 Seite
  • Geringe Elutionsvolumen: DynaMag-96 Boden
  • Konzentriert Beads am Boden jedes Wells.
  • Mit 96 runden Magneten (einer mittig am Boden jedes Wells: für die identische Probenhandhabung an jeder Position)
  • Ermöglicht die Konzentration der Probe durch Eluieren in winzigen Volumina (ca. 10 μl)
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, automatisierte Aufreinigung von PCR-Produkten, Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Magnete zur Zellisolierung, Aufreinigung von PCR-Produkten
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Magnet
DynaMag™
DynaMag™
Enthält einen Magneten. Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
1 each
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ DynaMag™-96 Bottom Magnet > 1 x