Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Tosyl-aktiviert
Kovalente Kopplung von Antikörpern, Peptiden, intakten Proteinen und funktionellen Enzymen an die Oberfläche von Magnet-Beads
Marke:  Invitrogen™ 14204
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10785393
  • 1830.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dynabeads sind nicht-poröse, monodisperse, superparamagnetische Mikrokugeln, die in der Lösung äußerst mobil sind, sodass an die Kugeln gebundene Liganden kontinuierlich mit dem gesamten Probenvolumen interagieren können. Die superparamagnetischen Beads werden an die Röhrchenwände gezogen, wenn das Röhrchen auf ein Gestell mit einem starken Magnetfeld platziert wird (rote Navigationsleiste: Brands > Dynal > Magnets (Marken > Dynal > Magnete)). Starke Magnetfelder ziehen die Beads umgehend an die Röhrchenwand, sodass der Überstand leicht und vollständig mit der Pipette entfernt werden kann. Waschschritte werden auf ähnliche Weise durchgeführt. Aufgrund der optimalen Antikörperausrichtung sind diese Beads ausgezeichnet für die Immunpräzipitation von Proteinen und Proteinkomplexen geeignet.
Ultraschnelle Protokolle
  • Identifizieren der Mitglieder von Proteinkomplexen in Minuten anstatt in Stunden
  • Die zeitliche Auflösung ist kurz genug, um transiente und labile Komplexe zu identifizieren
  • Identifizieren von Bindungspartnern, die mit längeren Protokollen nicht identifiziert werden können
  • Schnelle Protokolle reduzieren die ohnehin schon extrem geringe Hintergrundbindung noch weiter
  • Höhere Signal-Rausch-Verhältnisse
Anwendungen:
  • IP von Proteinen und Proteinkomplexen
  • Kuppeln funktionaler Enzyme an die Bead-Oberfläche für nachgeschaltete Assays
  • Kuppeln von Peptiden an die Bead-Oberfläche, um gebundene Moleküle zu identifizieren
Reinigen von Peptiden, Proteinen und Enzyme, für die Folgendes gilt:
  • Vorübergehend stabil
  • Strukturell intakt
  • Temperaturlabil
  • In ihrer nativen Konformation und funktionell
Hydrophobe/hydrophile Proteinaufreinigung, Immunpräzipitation, Organellen-Isolierung, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Proteinkomplex-Pull-Down, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Interaktionen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Serviceleistungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Geeignet für hohe Durchsätze
Jeder Probentyp
DYNAL™, Dynabeads™
Tosylaktivierter Bead
Forschungsqualität
5 μl
Raumtemperatur
P-Toluolsulfonyl, tosylaktiviert
10 ml
Beads in Suspension