Learn More
Invitrogen™ DynaGreen™ Protein A Magnetic Beads
GREENER_CHOICE
DynaGreen Protein A Magnetic Beads are intended for use in immunoprecipitation (IP) applications while also being an environmentally sustainable choice.
Marke:  Invitrogen™ 80101G
107.95 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17822854
  • 130.00 CHF / 0.50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Less hazardous, less waste, sustainable packaging
Recombinant Protein A covalently bound to DynaGreen magnetic beads
DynaGreen Protein A Magnetic Beads are supplied in phosphate buffer, pH 7.4, with a biodegradable surfactant and a preservative. Store at 2–8°C.
KingFisher™ Sample Purification Systems, DynaMag™ Magnets
Umgebungstemperatur
0.5 mL, 20 Reactions
Proteins
Recombinant Protein A
Braun
ISO9001 and ISO13485
20 mg/mL
Iron Oxide
250 nm
Geeignet für hohe Durchsätze
DynaGreen™
Immunoprecipitation
Protein A Magnetic Bead
20 Tests
For Research Use Only
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2871476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number80101G
Chargennummer2897253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number80101G
Chargennummer3139157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number80101G
Chargennummer3055649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number80101G
Chargennummer2724593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2023 Catalog Number80101G
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ DynaGreen™ Protein A Magnetic Beads > 0.5 mL, 20 Reactions