Learn More
Invitrogen™ DynaGreen™ Protein A/G Magnetic Beads
GREENER_CHOICE
DynaGreen Protein A/G Magnetic Beads are intended for use in immunoprecipitation (IP) applications while also being an environmentally sustainable choice.
Marke:  Invitrogen™ 80106G
3780.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17852934
  • 4295.00 CHF / 25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Less hazardous, less waste, sustainable packaging
Recombinant Protein A/G covalently bound to DynaGreen magnetic beads
DynaGreen Protein A/G Magnetic Beads are supplied in phosphate buffer, pH 7.4, with a biodegradable surfactant and a preservative. Store at 2–8°C.
KingFisher™ Sample Purification Systems, DynaMag™ Magnets
Umgebungstemperatur
25 mL, 1000 Reactions
Proteins
Recombinant Protein A/G
Braun
ISO9001 and ISO13485
20 mg/mL
Iron Oxide
250 nm
Geeignet für hohe Durchsätze
DynaGreen™
Immunoprecipitation
Protein A/G Magnetic Bead
1000 Tests
For Research Use Only
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2820452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number80106G
Chargennummer2862696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number80106G
Chargennummer2939556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number80106G
Chargennummer3024775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number80106G
Chargennummer3071030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number80106G
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ DynaGreen™ Protein A/G Magnetic Beads > 25 mL, 1000 Reactions