Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Sequencing Clean-Up Kit
Dynabeads Sequencing Clean-Up offers a simple one-tube system for purifying DNA sequencing reactions.
367.00 CHF - 1786.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Sequenzierungsreaktionen, enzymatische Reaktionen (z. B. PCR), Enzymatische Reaktionen, Sequenzierungsreaktionen, enzymatische Reaktionen (z. B. PCR)
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen, Sequenzierung
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10592045
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
66101
1 ml
367.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10242683
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
66102
5 mL
1786.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Invitrogen Dynabeads Sequencing Cleanup Kit uses uniform, superparamagnetic beads for efficient magnetic separation and quickly purifies dye-terminator sequencing reactions by removing excess dye terminators, enzymes, and salts. This kit helps deliver exceptional performance for capillary electrophoresis (CE) applications, including all Sanger sequencing–based applications.
Features of the Dynabeads Sequencing Cleanup Kit include:
  • Automation-compatible with 96- and 384-well plate workflows
  • No centrifugation or filtration needed
  • Rapid one-tube protocol completed in just 15 minutes
  • Efficient removal of excess dye terminators resulting in dye blob–free sequencing data
  • Generates sequences with a high number of Phred 20 bases
  • Beads made with exceptional quality, backed by over 30 years of f knowledge and experience
  • Consistent, reliable, and efficient Sanger sequencing reaction cleanup due to the uniform shape, size, and high binding capacity of Dynabeads magnetic beads
  • Custom solutions available, tailored to meet specific research needs
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 8 °C
Sequenzierungsreaktionen, enzymatische Reaktionen (z. B. PCR), Enzymatische Reaktionen, Sequenzierungsreaktionen, enzymatische Reaktionen (z. B. PCR)
Geeignet für hohe Durchsätze
Kit für Sequenzierungsaufreinigung
Sequenzierungsreaktionen, DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR)
Magnetic Bead
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen, Sequenzierung
DYNAL™, Dynabeads™
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ Sequencing Clean-Up Kit