Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G and Magnet Starter Pack
Kombiniert Protein G Magnet-Beads für die Immunpräzipitation mit Magneten zur Verwendung mit Mikrozentrifugenröhrchen
1390.00 CHF - 1762.00 CHF
Spezifikation
Versandbedingung | Raumtemperatur |
---|---|
Produktlinie | DynaMag™, Dynabeads™ |
Typ | Starterpaket aus Protein G und Magnet |
Ligandentyp | Protein G |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15716064
|
Invitrogen™
10014D |
40 Reaktionen |
1390.00 CHF
40 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15781758
|
Invitrogen™
10017D |
100 Reaktionen |
1762.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
- Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
- Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 Meter und 3 Meter erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
- Block mit 384 Wells
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
DynaMag™, Dynabeads™ | |
Starterpaket aus Protein G und Magnet | |
Protein G |