Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A/Protein G and Magnet Starter Pack
Kombiniert Protein A und Protein G Magnet-Beads für die Immunpräzipitation mit Magneten zur Verwendung mit 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen.
Marke: Invitrogen™ 10015D
1156.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
- Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
- Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 Meter und 3 Meter erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
- Block mit 384 Wells
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
1 ml Dynabeads Protein A Beads; 1 ml Dynabeads Protein G Beads; 1 x DynaMag-2 Magnet | |
Raumtemperatur | |
40 Reaktionen | |
Starterpaket aus Protein A/Protein G und Magnet |
Dynabeads bei 2 bis 8 °C lagern. | |
DynaMag™, Dynabeads™ | |
Immunpräzipitation | |
Protein A/G |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-07-03
Neues Angebot Jetzt sparen