Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A and Magnet Starter Pack
Kombiniert Protein A Magnet-Beads für die Immunpräzipitation mit Magneten zur Verwendung mit Mikrozentrifugenröhrchen
1400.00 CHF - 1786.00 CHF
Spezifikation
Versandbedingung | Raumtemperatur |
---|---|
Produktlinie | DynaMag™, Dynabeads™ |
Typ | Starterpaket aus Protein A und Magnet |
Ligandentyp | Protein A |
Produktcode | Marke | Description | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Description | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15721657
|
Invitrogen™
10016D |
1786.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
15711657
|
Invitrogen™
10013D |
1400.00 CHF
40 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
- Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
- Verkabelungsoptionen (10 cm, 1 m und 3 m) erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
- Block mit 384 Wells
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
DynaMag™, Dynabeads™ | |
Starterpaket aus Protein A und Magnet | |
Protein A |