Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Silan
Dynabeads™ MyOne™ Silan
Marke:  Invitrogen™ 37002D
Artikelnummer. 12336182
  • 830.00 CHF / 5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
40 mg⁄ml
SILAN
5 mL
Silanol (silikaähnlich)
Wird in einer Konzentration von 40 mg⁄/ml geliefert. 5 ml Gesamtvolumen, ausreichend für 96 Isolierungen.
Lagerung bei: 2 bis 8 °C
DYNAL™, Dynabeads™, MyOne™
Raumtemperatur
1 μm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Silan > 5 ml