Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX2 Mixer
Dynabeads™ MX2 Mischer
Marke:  Applied Biosystems™ 15908
Artikelnummer. 10455133
  • 1365.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Dynabeads™ MX2 Mischer kombiniert Dynabeads™ MX Mischerbasis (Kat.- Nr. 159-02), Mischturm (Kat. Nr. 159-06) und Mischrad für 8 Röhrchen (Kat.- Nr. 159-04). Entwickelt für Probenröhrchen mit 15 bis 27 mm Innendurchmesser.
Dynabeads™ MX-Mischer erzeugen eine kontinuierliche, sanfte Bewegung, die eine optimale Bindung von Dynabeads™ mit Target-Strukturen (z. B. Zellen, Proteinen, Nukleinsäuren) gewährleistet. Variable Drehzahl (5–40 U/min). Kann sowohl unter kalten als auch unter warmen Bedingungen (4 bis 37 °C) betrieben werden. Wechselbare Köpfe für unterschiedliche Röhrchengrößen und Probenvolumina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 40 U/min
4°bis 37 °C
15 bis 27 mm
6 x 6 x 10 Zoll (20 x 15 x 25 cm)
25 cm
20 cm
15 cm
8
12 VDC
0,5 A
Mischer
10 in.
6 in.
6 in.
Dynabeads™ Probenmischer
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX2 Mixer > 1 Stück