Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MAX EPEC/VTEC O45 Kit
Dynabeads MAX EPEC/VTEC O45-Kit
754.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Store in refrigerator (2–8°C). DO NOT FREEZE. |
---|---|
Produkttyp | EPEC/VTEC Kit |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Food Protection Purification System |
Produktlinie | Dynabeads™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17640466
|
Applied Biosystems™
A14631 |
100 Reactions |
754.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Dynabeads™ MAX EPEC/VTEC O45 Kit ermöglicht die schnelle, selektive Konzentration von Bakterien der E. coli O45-Serogruppe in Lebensmittel- und Umweltproben, um den nachgeschalteten Nachweis über PCR- oder Kulturmethoden zu verbessern.Verbessert die Empfindlichkeit und reduziert den Hintergrund
Hochspezifische Antikörper, die an paramagnetischen Beads gebunden sind, werden mit einem Aliquot der vorangereicherter Probe inkubiert. Die Beads binden und konzentrieren die Zielbakterien aus Nicht-Zielorganismen. Waschschritte helfen, die Verschleppung von Inhibitoren und Matrix-assoziierten Partikeln zu begrenzen. Diese Schritte verbessern gemeinsam die Empfindlichkeit der PCR-basierten Detektion und reduzieren gleichzeitig den Hintergrund für Galvanisierungsverfahren.
Manuelle oder automatisierte Verarbeitung
Die immunomagnetischen Trennschritte (IMS) können manuell mit Magneten und Mischern durchgeführt werden oder automatisch mit dem BeadRetriever™ System.
Empfindlichkeit
Nach dem Dynabeads™ MAX EPEC/VTEC O45-Protokoll kann das Vorhandensein oder Fehlen eines lebensfähigen E. coli O45 in den beschriebenen Probengrößen bestimmt werden, wenn sich diese eine E. coli-Zelle replizieren kann und nicht durch die residente Hintergrundflora verdeckt wird.
Spezifikation
Store in refrigerator (2–8°C). DO NOT FREEZE. | |
EPEC/VTEC Kit | |
Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Food Protection Purification System | |
Dynabeads™ |
Nur zum Testen von Lebensmitteln und Umweltproben.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MAX EPEC/VTEC O45 Kit