Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O111
Dynabeads EPEC/VTEC O111
Marke:  Applied Biosystems™ 71009
423.70 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10597413
  • 446.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
For the rapid selective concentration of E.coli 0111. Method can be performed manually or can be automated by using a BeadRetriever™.
This Product Contains: Dynabeads™ coated with anti-E.coli 0111 antibodies
Sensitivity: Sensitivity is very high and enables detection of 1 viable organism in 25g of sample or as few as 100 organisms / ml after pre enrichment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mL
Store in refrigerator (2–8°C).
Room Temperature
E. coli
Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Food Protection Purification System
Dynabeads™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2774537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number71009
Chargennummer2816600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number71009
Chargennummer2816602 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number71009
Chargennummer2867675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number71009
Chargennummer2925184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number71009
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O111 > 2mL