Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti-Salmonella
Dynabeads Anti-Salmonella
Marke: Applied Biosystems™ 71002
492.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur selektiven Anreicherung von Salmonellen direkt aus Voranreicherungsproben mittels immunomagnetischer Trennung. Die Methode kann manuell oder mit einem BeadRetriever™ automatisiert werden. Leistungstest: Erfüllt die Anforderungen der AOAC RI Lizenz-Nr. .970401Vorteile und Merkmale
Dieses Produkt enthält: Dynabeads™ beschichtet mit Anti-Salmonellen-Antikörpern
Empfindlichkeit:
Die Empfindlichkeit ist sehr hoch und ermöglicht den Nachweis von 1 lebensfähigen Organismus in 25 g Probe oder auch nur 100 Organismen pro ml nach der Voranreicherung
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
Mikrobielle Proben mit kleinem Volumen | |
5 mL | |
Salmonella spp. |
Magnet-Beads | |
Dynabeads™ | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti-Salmonella > 5 ml