Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 488-Phosphine
Markierung und Nachweis von Molekülen mit Azid-Tag zur metabolischen Markierung (Staudinger-Ligation) für Fluoreszenztests mit Phosphin-aktivierten Fluoreszenzfarbstoffen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88907
597.36 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
664.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10338694
  • 830.00 CHF / 1 Milligramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ DyLight Fluor Phosphin-Reagenzien sind Phosphin-aktivierte fluoreszierende Farbstoffe für die spezifische Markierung und den Nachweis Azid-markierter Molekülen, die dadurch die Verwendung der Fluoreszenz-Bildgebung in metabolischen Markierungsstrategien ermöglichen.
Azidgruppen, die reaktiven Ziele der Phosphin-aktivierten Fluore, können über Azid-Reagenzien oder durch die In-vivo-Markierung mit Azid-Derivaten natürlich vorkommender metabolischer Bausteine in Proteine oder andere zelluläre Ziele eingebracht werden. Da weder Phosphine noch Azide in biologischen Systemen vorhanden sind, bilden sie chemoselektive (gegenseitig spezifische) Ligationspaare zur Markierung und Konjugation. In Kombination mit Azid-Markierungsstrategien ermöglichen Phosphin-aktivierte DyLight Fluorophore daher eine gerichtete Fluoreszenzmarkierung und erleichtern dadurch die Erkennung von Proteininteraktionen und posttranslationalen Modifikationen mithilfe von Fluoreszenz-Bildgebungstechnologien.
Leistungsmerkmale:
  • Löslich: gut löslich in wassermischbaren Lösungsmitteln (z. B. DMSO) für die anschließende Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemischen mit Zelllysaten und anderen biologischen Proben.
  • Kompatibel – Die Reaktionschemie erfolgt effektiv unter einfachen Pufferbedingungen; erfordert keine zusätzlichen Reagenzien wie Kupfer oder Reduktionsmittel und beeinträchtigt keine Fluoreszenzanwendungen
  • Chemoselektiv – In biologischen Proben ist die reaktive Phosphingruppe spezifisch für Azid-markierte Moleküle; dies garantiert die Spezifität der Fluoreszenzmarkierung
  • Leistungsstarke Fluoreszenz – DyLight 488, DyLight 550 und DyLight 650 sind intensive, hochstabile Fluorophore für den Nachweis mit grüner, orangefarbener und roter Fluoreszenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phosphin-aktiviertes proprietäres grünes fluoreszierendes Färbemittel
1 mg
DyLight™
Phosphin
Dylight 488
488-Phosphin
Getrocknet lagern bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Azid
DMF (Dimethylformamid)
Staudinger Chemielabel, DyLight Fluore
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI4450914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number88907
ChargennummerZD4252595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number88907
ChargennummerXI3716295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2022 Catalog Number88907
ChargennummerXE3581247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog Number88907
ChargennummerWJ3401915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog Number88907
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DyLight™ 488-Phosphine > DyLight 488-Phosphin, 1 mg