Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ Antibody Labeling Kits
Markieren Sie mit DyLight Farbstoffen Antikörper oder Proteine kovalent, um sie in der Immunfluoreszenz, Durchflusszytometrie, Western Blot Analyse und High-Content-Analyse zu nutzen.
Marke: Thermo Scientific™ 62275
577.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
598.88 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Invitrogen Dylight Antikörpermarkierungskits bieten alles, was für die Markierung von 1 mg Antikörper oder Protein mit aminreaktivem DyLight Farbstoff und anschließender Entfernung freier Farbstoffe erforderlich ist. Wählen Sie aus einer Vielzahl von DyLight Fluorophoren im gesamten Spektrum aus, um Ihren Antikörper oder Ihr Protein kovalent zu markieren. Markierte Antikörper sind in der Regel innerhalb von 90 Minuten mit minimaler Eingriffszeit gebrauchsfertig. Das Kit enthält alle erforderlichen Komponenten für drei separate Markierungsreaktionen mit 1 mg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine.
Invitrogen DyLight Antikörpermarkierungskits ermöglichen die Erstellung fluoreszierender Antikörper, die kovalent mit verschiedenen DyLight Fluorophoren verbunden sind. Die fluoreszierend markierten Antikörper können in einer Vielzahl von Laboranwendungen eingesetzt werden, einschließlich Immunfluoreszenzmikroskopie, IHC, Western Blotting, ELISA, Durchflusszytometrie oder In-vitro- und In-vivo-Fluoreszenzdetektionsverfahren.DyLight Antikörpermarkierungskits enthalten ein NHS-Ester-aktiviertes Derivat des leistungsstarken DyLight Farbstoffs, mit dem Antikörper und andere Proteine fluoreszierend für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenzdetektionsmethoden markiert werden können. Der DyLight Farbstoff ist aminreaktiv und wird mit einem N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ester-Anteil aktiviert, um mit exponierten N-terminalen α-Aminogruppen oder den ε-Aminogruppen von Lysinrückständen zu reagieren, um stabile Amidbindungen zu bilden.
DyLight Antikörpermarkierungskits enthalten alle erforderlichen Komponenten, um drei separate Markierungsreaktionen und die Entfernung freien Farbstoffs mit 1 mg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine durchzuführen.
DyLight Farbstoffe weisen in vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Photostabilität auf als CyDye und LI-COR™ Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. Die hohe Wasserlöslichkeit von DyLight Fluoreszenzfarbstoffen ermöglicht ein hohes Farbstoff:Protein-Verhältnis, ohne dass es zu Ausfällungen der Konjugate kommt. Schließlich ermöglicht die hohe Löslichkeit dieser Fluorophore die direkte Zugabe von Proteinlösungen zu bestimmten Mengen des Markierungsreagenzes.
Weitere Vorteile der DyLight Antikörpermarkierungskits:
· Hohe Leistungsfähigkeit—Hohe Fluoreszenzintensität über einen breiten pH-Bereich
· Mehrere Farben—10 verschiedene Farbstoffe über das sichtbare Spektrum bis zu Infrarot
· Spezifität—NHS-Ester-aktivierte Farbstoffe kennzeichnen Proteine und andere Moleküle an primären Aminen (-NH2)
· Optimiertes Verfahren— Führt nach dem Standardprotokoll zu Antikörpern mit ausgezeichneten Farbstoff:Protein-Verhältnissen und Rückgewinnungsraten für optimale Aktivität und Fluoreszenzmarkierung
Wir bieten auch DyLight Microscale Antikörpermarkierungskits für die schnelle und effiziente Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern zur Verwendung in Fluoreszenzverfahren an. Die DyLight Microscale Antikörpermarkierungskits enthalten alle erforderlichen Komponenten, um drei separate Markierungsreaktionen mit 100 µg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine durchzuführen. Sowohl das Standard- als auch das Microscale-Kit beinhalten das aminreaktive DyLight Fluorophor in praktischen Einwegfläschchen sowie Aufreinigungsharz und Spin-Säulen für die Vorbereitung von gebrauchsfertigen Konjugaten.
Spezifikation
Enthält 3 Fläschchen DyLight NHS-Ester, 1 ml-Röhrchen Borat-Puffer, 5 ml Aufreinigungsharz, 6 Spin-Säulen und 12 Mikrozentrifugen-Entnahmeröhrchen | |
3 reactions | |
346/442 | |
DyLight™ | |
Dylight 350 | |
Antikörper, Proteine |
Labeling Kit | |
Lagerung des DyLight NHS-Esters bei -20 °C. Alle anderen Kitkomponenten bei 4 °C lagern. | |
0,5 bis 1 mg | |
Amin | |
Blau | |
DyLight™ |