Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 650 NHS Ester
Markieren Sie Antikörper oder andere Proteine als Sonden für Fluoreszenz-Bildgebungsassays mit dem gesamten Spektralbereich von NHS-Ester-aktivierten DyLight Farbstoffen.
425.00 CHF - 614.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Farbstoff |
---|---|
Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid) |
Inhalt und Lagerung | Getrocknet lagern bei -20 °C. |
Chemische Reaktivität | Amin |
Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10723672
|
Thermo Scientific™
62265 |
1 mg |
614.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11852154
|
Thermo Scientific™
62266 |
5 × 50 μg |
425.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Aminreaktive Thermo Scientific™ DyLight Farbstoffe sind NHS-Ester-aktivierte DyLight Fluorophore für die Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern und anderen Proteinen zur Verwendung als molekulare Sonden für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenz-Nachweismethoden.
Die DyLight Farbstoffe haben bei vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Photostabilität als Alexa™, CyDye™ und LI-COR™ Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. Darüber hinaus ermöglicht die Wasserlöslichkeit der DyLight Farbstoffe ein hohes Farbstoff-zu-Protein-Verhältnis ohne Präzipitation während der Konjugation.Besondere Merkmale:
Helligkeit: Die hohe Fluoreszenzintensität sorgt für eine hervorragende Sensitivität und erfordert weniger Konjugat
Photostabilität: Die außergewöhnliche Beständigkeit gegen Photobleichung ermöglicht eine Fluoreszenz-Bildgebung unter anspruchsvollsten Bedingungen (z. B. strukturierte Beleuchtung, 4Pi-Mikroskopie)
Instrumentenkompatibilität: Die Emissionsspektren stimmen mit den wichtigsten Ausgabewellenlängen gängiger Fluoreszenzinstrumente überein
Spezifikation
Farbstoff | |
Getrocknet lagern bei -20 °C. | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
DyLight Fluore | |
672 | |
Proteine |
DMF (Dimethylformamid) | |
Amin | |
Dylight™ 650 | |
DyLight™ | |
652 |
Sicherheit und Handhabung
- DyLight Reactive Dyes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: DyLight Reactive Dyes