Learn More
Cole-Parmer™ Farbstoffkonzentrat
Bestimmen Sie mit diesen Farbstoffen den Wasserfluss in geschlossenen Kreisläufen oder offenen Kanälen. Farbstoffkonzentrat diffundiert schnell in Wasser und erzeugt so eine lebendige, gut sichtbare Farbe. Hervorragend geeignet für die Identifizierung von Diffusions- und Dispersionsmustern, Flussraten, Abflusspositionen, Sickerbereichen, Seemarkierung und mehr.
48.60 CHF - 50.30 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensierung mit Sprühflasche |
---|---|
Menge | 1/Packung |
Typ | Farbtracer |
Produktcode | Marke | Farbe | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11797947
|
Cole-Parmer™
00298-18 |
Blau | 5,1 bis 5,3 |
50.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11787947
|
Cole-Parmer™
00298-17 |
Gelb/grün | 8 |
48.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11777947
|
Cole-Parmer™
00298-16 |
Dunkelrot | 8,6 bis 8,8 |
50.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Der fluoreszierende gelb-grüne Farbstoff (Fluorescein) funktioniert am besten in schlammigem Wasser.
- Verwenden Sie eine UV-Lampe (separat bestellbar), um fluoreszierende rote oder gelb-grüne Farbstoffe zu erkennen, bei denen eine normale visuelle Erkennung schwierig ist
- Schädigt die Umwelt nicht, ist ungiftig und biologisch abbaubar
- Die anwenderfreundliche und sich schnell verteilende Farbstoff identifiziert Dispersionsmuster, Fließgeschwindigkeiten, Versickerungen und mehr. Die nicht-karzinogene, fluoreszierende rote Farbe ist ideal für vergilbtes oder stark veralgtes Wasser
- Zum Aufhellen von trüben Teichen mit blauem Farbstoff
- Die minimale nachweisbare Konzentration liegt bei 1 ppm
Spezifikation
Dispensierung mit Sprühflasche | |
1/Packung | |
Farbtracer |