Learn More
Cole-Parmer™ Farbstoffkonzentrat
Bestimmen Sie mit diesen Farbstoffen den Wasserfluss in geschlossenen Kreisläufen oder offenen Kanälen. Farbstoffkonzentrat diffundiert schnell in Wasser und erzeugt so eine lebendige, gut sichtbare Farbe. Hervorragend geeignet für die Identifizierung von Diffusions- und Dispersionsmustern, Flussraten, Abflusspositionen, Sickerbereichen, Seemarkierung und mehr.
Marke:  Cole-Parmer™ 00298-17
43.08 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11787947
  • 48.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der fluoreszierende gelb-grüne Farbstoff (Fluorescein) funktioniert am besten in schlammigem Wasser.
  • Verwenden Sie eine UV-Lampe (separat bestellbar), um fluoreszierende rote oder gelb-grüne Farbstoffe zu erkennen, bei denen eine normale visuelle Erkennung schwierig ist
  • Schädigt die Umwelt nicht, ist ungiftig und biologisch abbaubar
  • Die anwenderfreundliche und sich schnell verteilende Farbstoff identifiziert Dispersionsmuster, Fließgeschwindigkeiten, Versickerungen und mehr. Die nicht-karzinogene, fluoreszierende rote Farbe ist ideal für vergilbtes oder stark veralgtes Wasser
  • Zum Aufhellen von trüben Teichen mit blauem Farbstoff
  • Die minimale nachweisbare Konzentration liegt bei 1 ppm
Spezifikation
Spezifikation
Gelb/grün
Dispensierung mit Sprühflasche
Farbtracer
8
1/Packung