Learn More
Berkshire™ DURX™ 770 Reinraumwischtuch
BIOPHARMA
Durx™ 770 ist ideal für die Reinigung von kritischen Kleinteilen. Durx™ 770 wurde mit einer Ultra-Low-Partikel- und Faserbehandlung verbessert, um Partikel und Fasern im Vergleich zu Durx™ 670 deutlich zu reduzieren.
Marke:  Berkshire™ DR770070712
Artikelnummer. 12706045
  • 908.00 CHF / 3600 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Behandlung mit Bindemittel reduziert die Partikel- und Faserbildung. Es kann für die Reinigung und Wartung in Labors, der Luft- und Raumfahrt, der Elektronik, der Lebensmittelverarbeitung, der Fotoverarbeitung und der Herstellung von Halbleitern, Leiterplatten, pharmazeutischen und biomedizinischen Geräten verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Polyester-Zellulose
Messerschnitt
ISO Klasse 5-8
Vliesstoff
18 x 18 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0826679 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/09/2021 Catalog NumberDR770070712
Name des Produkts
Berkshire™ DURX™ 770 Reinraumwischtuch >