Learn More
Brady™ M710 M610 M611 DuraSleeve Etiketten - Großpackung
Stabile DuraSleeve Einsteckschilder, Großpackung für M611, M610 und M710
187.00 CHF - 373.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Non-adhesive |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Format | Tape |
Material | Vinyl |
Produkttyp | Markierung von Leitungen und Kabeln |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17868044
|
Brady™
312135 |
White | 4.4 x 30 mm |
187.00 CHF
2500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17837874
|
Brady™
312132 |
Yellow | 4.4 x 16 mm |
373.00 CHF
5000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Spezifikation
Non-adhesive | |
Tape | |
Markierung von Leitungen und Kabeln | |
Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
1 Etikett | |
-40 bis +70 °C | |
0.249 mm |
Glanz | |
Vinyl | |
Unsteril | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
-40 bis +158 °F | |
0.0098 in. | |
0.17 in. |