Learn More
Brady™ M710 M610 M611 DuraSleeve Etiketten - Großpackung
Stabile DuraSleeve Einsteckschilder, Großpackung für M611, M610 und M710
Marke:  Brady™ 312135
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17868044
  • 187.00 CHF / 2500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Spezifikation
Spezifikation
BM-30x4.4-7696-WT
White
Tape
Markierung von Leitungen und Kabeln
Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
1 Etikett
-40 bis +158 °F
0.0098 in.
4.4 x 30 mm
1,18 in.
Non-adhesive
Glanz
Vinyl
Unsteril
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
250 Etiketten
-40 bis +70 °C
0.249 mm
0.17 in.
30 mm