Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Schraubverschluss, aus PP, GL 45
Der DURAN™ YOUTILITY™ Schraubverschluss zeichnet sich durch einen sicheren Griff sowie schnelles Öffnen und Schließen aus.
Marke:  DWK Life Sciences 292412808
13.53 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15273375
  • 15.35 CHF / 16 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der optimierte ergonomische Verschluss verfügt über praktische Griffmulden, die ein schnelles und sicheres Öffnen und Schließen der Flasche ermöglichen – insbesondere bei kleinen Händen und beim Arbeiten mit Handschuhen. Auch die umgekehrte Kegelform und der kleinere Durchmesser erleichtern das Handling. Das verkürzte Gewinde im Inneren des Schraubverschlusses sorgt für ein schnelles Öffnen und Schließen und ist kompatibel mit allen DIN GL 45 Laborglasflaschen. Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine hohe Dichtigkeit. Zur Kennzeichnung der Flasche bzw. des Flascheninhaltes befindet sich direkt auf dem Schraubverschluss eine markierte Fläche für Etiketten. Speziell hierfür wurde das selbstklebende DURAN™ YOUTILITY™ Etiketten-System entwickelt.
  • Schnelleres Öffnen und Schließen durch verkürztes Gewinde welches weiterhin kompatibel zu GL 45-Verschlüssen und -Zubehöhr ist
  • Die optimierten Rillen und Rippen des ergonomisch gestalteten Verschlusses ermöglichen ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, besonders für Anwender mit kleinen Händen oder für das Arbeiten mit Handschuhen
  • Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsabdichtung
  • Die vordefinierten Flächen zur Platzierung der DURAN™ YOUTILITY™™ Etiketten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Flasche
  • Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cyan
Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand
16/Packung
Autoklavierbar
Ausgießring
Polypropylen
GL 45
53 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Schraubverschluss, aus PP, GL 45 > GL 45 Zyanblau PP