Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laborflasche, Braun, GL 45, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert, mit Schraubkappe
Das YOUTILITY™-Flaschensystem in Braunglas trägt dazu bei, die Laborarbeit einfacher und sicherer zu gestalten.
Marke: DWK Life Sciences 218862859
144.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24366" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Als Alternative zum DURAN™ Klarglas bietet das Braunglas UV-Schutz für lichtempfindliche Materialien und erfüllt alle Anforderungen der Normen USP und Eur. Ph. 3.2.1. Die braune Farbe ist permanent in die äußere Glasschicht eingebrannt. Durch dieses Verfahren werden die Eigenschaften im Inneren der Flasche nicht beeinträchtigt. Die Braunglasflaschen eignen sich für die Aufbewahrung oder den Transport von lichtempfindlichen Medien.- UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag
- Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Leichtere und sichere Handhabung durch speziell geformte Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche
- Schnelleres Öffnen und Schließen durch verkürztes Gewinde welches weiterhin kompatibel zu GL 45-Verschlüssen und -Zubehöhr ist
- Die optimierten Rillen und Rippen des ergonomisch gestalteten Verschlusses ermöglichen ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, besonders für Anwender mit kleinen Händen oder für das Arbeiten mit Handschuhen
- Die vordefinierten Flächen zur Platzierung der DURAN™ YOUTILITY™™ Etiketten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Flasche
- Die schlankere Flaschenform ermöglicht eine optimale Raumnutzung beim Einsatz in Autoklaven und Laborkühlschränken
- Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsabdichtung
Spezifikation
125 mL | |
Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien | |
Borosilikatglas (3.3), Polypropylen | |
GL 45 | |
55 mm |
Kunststoff | |
mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP | |
4/Packung | |
Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laborflasche, Braun, GL 45, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert, mit Schraubkappe > 125 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur