Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 Schraubverschluss Artikelnummer.: 16651076
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 Schraubverschluss
Artikelnummer. 16651076 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 Schraubverschluss; zur Verwendung mit (Ausrüstung): GL 45 DURAN™ Flaschen
Click to view available options
:
DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 Schraubverschluss; zur Verwendung mit (Ausrüstung): GL 45 DURAN™ Flaschen
Artikelnummer. 16651076
Marke: DWK Life Sciences 292292843
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine transparente und ergonomische Kappe für GL 45 DURAN™ Laborflaschen
  • Die Kappe besteht aus einem transparenten, ungiftigen PMP-Polymer, ideal für Laboranwendungen, die eine hohe Lichtdurchlässigkeit erfordern.
  • Die Kappen sind zwecks Rückverfolgbarkeit Retrace-codiert. Mit dem Retrace-Code kann eine chargenspezifische Konformitätsbescheinigung heruntergeladen werden.
  • Hohe Transparenz (geringer Dunst) für sichtbares Licht, das DURAN™ Borosilikatglas entspricht
  • Kompatibel mit allen Laborflaschen und -kolben aus Glas mit einem GL 45-Gewinde
  • Autoklavierbar bei 121 oder 134 °C, daher für alle GL 45-Kulturflaschen und -kolben geeignet
  • Retrace-codiert für Rückverfolgbarkeit
  • Praktische YOUTILITY™ Kappe, ohne Einsatz, mit ergonomischen Außengriffen
  • Sicher und mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit – ungiftiges, BPA-freies und halogenfreies, lebensmittelkontaktsicheres Polymer (weitgehend wie Polypropylen)
  • PMP-Polymer kann einer intermittierenden Belastung von Temperaturen bis 160 °C standhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigung Kompatibel mit Labor-Waschmaschinen
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Algenkultur, Kultur von Photosynthesebakterien, Kultur von Photosynthesebakterien
Material PMP
Max. Temperatur (metrisch) 160 °C
Menge 10
Sterilität Unsteril
Gewicht (metrisch) 13 g
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Zertifizierung/Konformität Die Kalibrierergebnisse von volumetrischen Geräten mit diesem Zertifikat beziehen sich auf genau eine Kalibriercharge.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Höhe (metrisch) 25,2 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) GL 45 DURAN™ Flaschen
Verschlussgröße GL 45
Durchmesser (metrisch) 49,5 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 Schraubverschluss >