Beschreibung
- Mit austauschbarem NS-Stopfen oder -Deckel
- Mit Beschriftungsschild
- Mit eingebrannter Größe (mm) und Kapazität (ml)
- In hohen oder niedrigen Ausführungen lieferbar.
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10 mL |
Form | Groß |
Enthält | Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett |
Menge | 6Pack |
Anzahl Stopfen | NS 24/12 |
Produktlinie | Flasche |
Höhe (metrisch) | 40 mm |
Produkttyp | Wägeglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur