Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schlauch-Olive
Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate.
Marke:  DWK Life Sciences 286021004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15854508
  • 167.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Über DURAN™ Schlauch-Oliven können Schläuche an Laborapparaturen angeschlossen werden.Bei der Demontage von festsitzenden Schläuchen von Glasoliven besteht immer ein Verletzungsrisiko durch Glasbruch. DWK empfiehlt daher die Verwendung von DURAN™ Glasgewinden mit Kunststoffoliven.
  • Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250/Packung
Für die Befestigung an verschiedenen Geräten; Installation in verschiedenen Geräten möglich
Röhrchen mit Anschlüssen
6 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Schlauch-Olive > Durchmesser: 6 mm