Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, mit DIN-Gewinde, und NS-Kern
Das Gewinderohr mit Gewinde und Normschliff ermöglicht den Verbund von verschiedenen Glasbauelementen.
Marke:  DWK Life Sciences 248408203
217.29 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12789696
  • 246.00 CHF / 10 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde sowie einen Normschliff. Über beide Enden können Komponenten einer Appartaur angeschlossen und so miteinander verbunden werden.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Mit DIN-Gewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
Röhrchen mit Schraubgewinde
Nicht-DIN-Größe
GL 14, mit Konus NS 24/29
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, mit DIN-Gewinde, und NS-Kern > GL 14, mit Konus NS 24/29