Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Drehmomentschlüssel-Einsatz
Um eine wirksame Abdichtung mit DURAN Schraubverschlüssen zu erhalten, ist das korrekte Drehmoment von besonderer Bedeutung. Zu diesem Zweck wurden acht unterschiedlich gezahnte Drehmomentschlüssel-Einsätze entwickelt, die zu den meisten der DURAN Kunststoffverschlüsse mit GL-Gewinde passen.
222.00 CHF - 227.00 CHF
Spezifikation
Antriebsgröße | 6,35 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Farbe | Silber |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schließen der GL-Schraubverschlüsse von DURAN™ Glasflaschen mit dem richtigen Drehmoment; leichteres Öffnen oder Schließen von Laborglasflaschen mit einem Schlüssel |
Höhe (metrisch) | 8 mm, 15 mm; insgesamt: 23 mm |
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16658492
|
DWK Life Sciences
292331301 |
GL 25 | GL 25 PP-Kappe | 40 mm | 29,5 mm |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16668492
|
DWK Life Sciences
292331326 |
GL 25 | GL 25 PBT Kappe | 40 mm | 28,9 mm |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16678492
|
DWK Life Sciences
292331342 |
GL 25 | GL 25 PREMIUM Kappe | 40 mm | 28,7 mm |
227.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16688492
|
DWK Life Sciences
292331901 |
GL 32 | GL 32 PP-Kappe | 48,5 mm | 37,4 mm |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16698492
|
DWK Life Sciences
292331926 |
GL 32 | GL 32 PBT Kappe | 48,5 mm | 36,8 mm |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16608502
|
DWK Life Sciences
292332803 |
GL 45 | GL 45 PP-Kappe | 60 mm | 50,2 mm |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16618502
|
DWK Life Sciences
292332828 |
GL 45 | GL 45 PREMIUM Kappe | 60 mm | 48,4 mm |
227.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16628502
|
DWK Life Sciences
292332844 |
GL 45 | GL 45 PBT Kappe | 60 mm | 50,8 mm |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Das Drehmoment ist die Drehkraft, die beim Aufbringen oder Entfernen eines Flaschenverschlusses angewandt wird. Das korrekte Drehmoment für den Verschluss einer Flasche ist sehr wichtig, da es die Zuverlässigkeit der Abdichtung beeinflusst. Ein zu starkes Anziehen kann dazu führen, dass einige Teile der Kappe größerem Druck ausgesetzt sind als andere, wodurch die Abdichtung beeinträchtigt werden kann. Andererseits besteht beim Verschließen mit zu geringem Drehmoment die Gefahr, dass der Behälter undicht ist oder der Verschluss sich zu leicht löst. Beim Anwenden des korrekten Drehmoments ist die zuverlässige Abdichtung unter den angegebenen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Belastungsbedingungen gewährleistet.
- Erlaubt den zuverlässigen Verschluss der DURAN™ GL 25, GL 32 und GL 45 Schraubverschlüsse mit dem empfohlenen Drehmoment
- Größe und Typ des Verschluss-Gewindes ist an der Oberseite des Drehmomentschlüssel-Einsatzes eingraviert
- für Reinraumeinsatz geeignet
- Eingravierter chargenspezifischer Code für Zertifizierung
- Drehmomentschlüsselloch entspricht dem Industriestandard 1/4-Zoll Antriebsgröße
- Hergestellt aus hochfester Aluminiumlegierung EN AW-7075
- alle Komponenten Made in Germany
Spezifikation
6,35 mm | |
Silber | |
8 mm, 15 mm; insgesamt: 23 mm |
Aluminium | |
Schließen der GL-Schraubverschlüsse von DURAN™ Glasflaschen mit dem richtigen Drehmoment; leichteres Öffnen oder Schließen von Laborglasflaschen mit einem Schlüssel | |
Je 1 |